Learn More
CD8 Mouse, FITC, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB18-F-500Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921598
  • 1880.00€ / 500 tests
Expédition estimée: 08-07-2022
Spécification
CD8
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
Flow Cytometry
SK1
FITC
NP_741969
Mouse
500 Tests
Primary
IgG1 κ