Learn More
CD8 Mouse, PerCP, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
252.00€ - 2660.00€
Spécification
Antigène | CD8 |
---|---|
Clone | SK1 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941598
|
EnquireBio
QAB18-PCP-25TESTS |
25 Tests |
252.00€
25 tests |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931598
|
EnquireBio
QAB18-PCP-100TESTS |
100 Tests |
605.00€
100 tests |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951598
|
EnquireBio
QAB18-PCP-500TESTS |
500 Tests |
2660.00€
500 tests |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD8 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SK1 | |
Flow Cytometry | |
PerCP | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |