Learn More
CD86 Rat, PE-Cy7, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB51-PE7-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15982158
  • 143.00€ / 25µg
Expédition estimée: 14-06-2024
Spécification
CD86
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd86
Protein A/G Purified
RUO
12524
IgG2a κ
Flow Cytometry
GL-1 (GL1)
PE-Cyanine7
NP_062261
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.