Learn More
CD8a Mouse, APC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB17-APC-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921578
  • 281.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
Flow Cytometry
OKT8
APC
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
IgG2a