Learn More
CD8a Mouse, V450, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB19-V450-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921628
  • 127.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 07-07-2022
Spécification
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
Flow Cytometry
RPA-T8
V450
NP_741969
Mouse
25 Tests
Primary
IgG1 κ