Learn More
CD8a Rat, Biotin, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB16-B-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921558
  • 88.55€ / 100µg
Expédition estimée: 06-07-2022
Spécification
CD8a
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
Flow Cytometry
53-6.7
Biotin
NP_033987
Rat
100 μg
Primary
IgG2a κ