Learn More
CD8a Rat, PE-Cy5, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB16-PE5-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15941568
  • 88.15€ / 25µg
Expédition estimée: 24-03-2023
Spécification
CD8a
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-6.7
PE-Cyanine5
NP_033987
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.