Learn More
CD8a Rat, PE-Cy7, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB61-PE7-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15952288
  • 102.00€ / 25µg
Expédition estimée: 15-03-2023
Spécification
CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
PE-Cyanine7
NP_033987
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.