Learn More
CD8a Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 252.00€
Spécification
Antigène | CD8a |
---|---|
Clone | 53-6.7 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991558
|
EnquireBio
QAB16-PCP55-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981558
|
EnquireBio
QAB16-PCP55-100UG |
100 μg |
252.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD8a | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12525 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
53-6.7 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_033987 | |
Cd8a | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |