missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB16-PCP55-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD8a | |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Cd8a | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 12525 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| 53-6.7 | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| NP_033987 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu