missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (30-H12), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen 78-0903-80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rat Monoclonal Antibody
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal antibody specifically detects CD90.2 (Thy-1.2) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD90.2 (Thy-1.2) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| P01831 | |
| Thy1 | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 21838 | |
| 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| 30-H12 | |
| Super Bright 780 | |
| Thy1 | |
| CD90; FLJ33325; T25; Thy 1.2; Thy1; Thy-1; Thy-1 antigen; Thy-1 membrane glycoprotein; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG2b κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu