Learn More
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (30-H12), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
129.00€ - 379.00€
Spécification
Antigène CD90.2 (Thy-1.2)
Clone 30-H12
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16361894
Afficher les documents
Invitrogen
78-0903-80
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16371894
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
78-0903-82
100 μg
379.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Rat Monoclonal Antibody
CD90.2 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90.2 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90.2 is an 18 kDa plasma membrane antigen expressed by hematopoietic cells and neurons in all species studied, highly expressed in connective tissue, various fibroblast and stromal cell lines and lastly, by tumor endothelial cell lines. In the mouse, CD90.2 is expressed on all thymocytes and peripheral T lymphocytes.
Specifications
Specifications
CD90.2 (Thy-1.2)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
21838
IgG2b κ
Affinity chromatography
Antibody
30-H12
Flow Cytometry
Super Bright 780
Rat
Mouse
P01831
Thy1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Thy1
Videos
SDS