missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90 (Thy-1) Mouse, anti-Human, PerCP-Cyanine5.5, Clone: 5E10, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
334.80€ - 722.25€
Spécification
| Antigène | CD90 (Thy-1) |
|---|---|
| Clone | 5E10 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PerCP-Cyanine5.5 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17188761
|
Stemcell Technologies
60045PS.1 |
25 Tests |
334.80€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17178761
|
Stemcell Technologies
60045PS |
100 Tests |
722.25€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The 5E10 antibody reacts with CD90 (Thy-1), a GPI-linked membrane glycoprotein that is N-glycosylated at two sites, giving rise to 25 - 37 kDa molecules
- CD90 has roles in signal transduction, cell adhesion and migration, neurite outgrowth, T cell activation, tumor suppression, and inhibition of the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells
- It is a known ligand of β2 and β3 integrins and upregulates synthesis of fibronectin, osteonectin and thrombospondin
- CD90 is broadly expressed, being found on human thymocytes, neurons, some glial cells, fibroblasts, activated endothelial cells, some leukemia cell lines and a distinct subset (<1%) of CD3+CD4+ T cells in human peripheral blood
- This antibody clone has been verified for labeling human mesenchymal cells grown in MesenCult™ Proliferation Kit (Human; Catalog #05411) and MesenCult™-XF Medium (Catalog #05420)
Spécification
| CD90 (Thy-1) | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey, Pig, Human | |
| Primary |
| 5E10 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit