Learn More
CD97 Antibody (2Q42) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-22000-0.025MG
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18133464
  • 206.00€ / 25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CD97 Monoclonal specifically detects CD97 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD97
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 1:50-1:250, CyTOF-ready
AAH06676
CD97
This antibody was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant protein CD97. Rat monoclonal anti mouse CD97 AAH06676.
0.025 mg
GPCR, Immunology
976
Mouse
Purified
CyTOF, Flow Cytometry
2Q42
Unconjugated
A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Reconstitute with 0.5 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/ml.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only