Learn More
CD97 Antibody (2Q42) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
206.00€ - 510.00€
Spécification
| Antigène | CD97 |
|---|---|
| Clone | 2Q42 |
| Concentration | LYOPH |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18133464
|
Novus Biologicals
NBP2-22000-0.025MG |
0.025 mg |
206.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18106741
|
Novus Biologicals
NBP2-22000 |
0.1 mg |
510.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD97 Monoclonal specifically detects CD97 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Spécification
| CD97 | |
| LYOPH | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| 2Q42 | |
| CyTOF, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| GPCR, Immunology | |
| AAH06676 | |
| 976 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only