Learn More
CDKAL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CDKAL1 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802155
|
Proteintech
22988-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892145
|
Proteintech
22988-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody recognizes the 65 kDa isoform of CDKAL1.
The protein encoded by this gene is a member of the methylthiotransferase family. The function of this gene is not known. Genome-wide association studies have linked single nucleotide polymorphisms in an intron of this gene with susceptibility to type 2 diabetes.Spécification
CDKAL1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q5VV42, Q91WE6 | |
54901, 68916 | |
CDKAL1 Fusion Protein Ag19060 | |
Primary | |
-20°C | |
CDKAL1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CDKAL1 | |
CDKAL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |