Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (24H12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | CEACAM8/CD66b |
|---|---|
| Clone | 24H12 |
| Dilution | Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30043343
|
Novus Biologicals
NBP3-26660-50ul |
50 μL |
343.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30043030
|
Novus Biologicals
NBP3-26660-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISASpécification
| CEACAM8/CD66b | |
| Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95 | |
| A synthesized peptide derived from Human CEACAM8/CD66b [UniProt P31997] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 24H12 | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 1088 | |
| IgG | |
| Affinity purified |