missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1257, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 23436-MSM2-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CELA3B / ELA3B | |
| Cytoplasmic | |
| CELA3B/1257 | |
| Unconjugated | |
| NP_031378 | |
| Mouse | |
| 17kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 23436 | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| CELA3B | |
| Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238) | |
| Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu