Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai CELLSTAR™
En PP pour une excellente résistance thermique, mécanique et chimique. Les tubes à essai Greiner Bio-One™ CellStar™ sont recommandés pour le stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
475.00€ - 943.10€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Centrifugeuse |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10384601
|
Greiner Bio-One
188271 |
17 mm | 15 ml | 4000 x g | 1 000/boîte |
943.10€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10111011
|
Greiner Bio-One
188261 |
17 mm | 15 ml | 4000 x g | 500/boîte |
475.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10480623
|
Greiner Bio-One
210261 |
30 mm | 50 mL | 2800 x g | 25/boîte |
604.96€
450 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Bouchon à vis bleu, graduations bleues et zone d’écriture blanche
- Stérile
Spécification
Bleu | |
PP | |
Stérile | |
Oui |
Naturel | |
Centrifugeuse | |
Conique |