Learn More
CENPK Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CENPK |
---|---|
Concentration | 0.53 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804735
|
Proteintech
26208-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894725
|
Proteintech
26208-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CENPK is a subunit of a CENPH -CENPI -associated centromeric complex that targets CENPA to centromeres and is required for proper kinetochore function and mitotic progression.Spécification
CENPK | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BS16 | |
64105 | |
CENPK Fusion Protein Ag23823 | |
Primary | |
-20°C | |
CENPK |
0.53 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AF5alpha, CENP K, CENPK, centromere protein K, FKSG14, ICEN37, P33, Protein AF 5alpha, Solt | |
CENPK | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |