missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP55 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23891-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832505

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Plays a role in mitotic exit and cytokinesis. Not required for microtubule nucleation. Recruits PDCD6IP and TSG101 to midbody during cytokinesis.
Spécification

Spécification

CEP55
Polyclonal
Unconjugated
CEP55
C10orf3, centrosomal protein 55kDa, Centrosomal protein of 55 kDa, CEP55, Up regulated in colon cancer 6, URCC6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
294074, 55165, 74107
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.42 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q4V7C8, Q53EZ4, Q8BT07
CEP55
CEP55 Fusion Protein Ag20940
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions