Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1341, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 1080-MSM1-P0
                                Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
                                Afficher la politique du retour.
                Spécification
| CFTR | |
| Cell surface and Cytoplasmic | |
| CFTR/1341 | |
| Unconjugated | |
| NP_011514056 | |
| Mouse | |
| 165-170kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 1080 | |
| IgG1 | 
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| CFTR | |
| Recombinant human full-length CFTR | |
| MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta. | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | 
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			CFTR Mouse, Clone: CFTR/1341, enQuireBio™ > 20 μg
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu