Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1643, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 1080-MSM3-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15949757
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
CFTR
Cell Surface and Cytoplasmic
CFTR/1643
Unconjugated
NP_011514056
Mouse
165-170kDa
Protein A/G Purified
RUO
1080
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CFTR
Recombinant human CFTR fragment (aa258-385)
MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.