Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1643, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | CFTR |
|---|---|
| Clone | CFTR/1643 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15949757
|
EnquireBio
1080-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15959757
|
EnquireBio
1080-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CFTR | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1080 | |
| Recombinant human CFTR fragment (aa258-385) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 165-170kDa |
| CFTR/1643 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_011514056 | |
| CFTR | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta. |