Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 ec
183.00€ - 281.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
Type de colonne | SPE |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | Chromabond C18 ec |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10246181
|
Macherey-Nagel™
730404 |
15 ml | 2g |
183.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052931
|
Macherey-Nagel™
730405 |
45 ml | 5 g |
281.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10766702
|
Macherey-Nagel™
730259 |
70 ml | 10g |
238.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
Chromabond C18 ec | |
Oui | |
500 m2/g |
14 % | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |