Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18
112.00€ - 194.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 45 μm |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237890
|
Macherey-Nagel™
730001 |
1 ml | 100 mg |
194.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10339580
|
Macherey-Nagel™
730002 |
3 ml | 200mg |
149.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10074220
|
Macherey-Nagel™
730003 |
3 ml | 500mg |
166.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10319680
|
Macherey-Nagel™
730005 |
6 ml | 1000mg |
144.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10532301
|
Macherey-Nagel™
730004 |
6 ml | 500mg |
112.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Colonne en PP Chromabond™ C18
Spécification
Silice | |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |
14 % | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 | |
Interaction polaire secondaire | |
500 m2/g |