Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ C18
162.00€ - 193.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
À utiliser avec (application) | Composés non polaires, pesticides |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | C18 |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10755952
|
Macherey-Nagel™
731801 |
240mg |
162.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10628621
|
Macherey-Nagel™
731802 |
480mg |
193.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Silice | |
Composés non polaires, pesticides | |
C18 | |
60 Å | |
500 m2/g |
14 % | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix C18 | |
50/boîte |