Learn More
Thermo Scientific™ Série agitateur Cimarec+™
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants.
302.00€ - 523.00€
Spécification
Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
---|---|
Affichage | LED |
Forme | Carré |
Fréquence | 50/60 Hz |
Type | Agitateur |
Code produit | Marque | Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | Matériau de la plaque supérieure | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | Matériau de la plaque supérieure | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15463600
|
Thermo Scientific™
S88854105 |
4,25 x 4,25 in | Céramique | 230 V, 50/60 Hz | AUS / CN / EUR / UK |
302.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15403610
|
Thermo Scientific™
S88857105 |
7,25 × 7,25 in | Céramique | 230 V, 50/60 Hz | Type EUR / UK / AUS / CN |
312.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15453620
|
Thermo Scientific™
S88850105 |
10,25 × 10,25 in | Céramique | 230 V, 50/60 Hz | Type EUR / UK / AUS / CN |
523.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15443610
|
Thermo Scientific™
S88857108 |
7,25 × 7,25 in | Aluminium | 230 V, 50/60 Hz | AUS / CN / EUR / UK |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Notre nouvelle gamme d’agitateurs numériques Thermo Scientific™ Cimarec+™ offre un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
- Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour l’agitation
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Pare-éclaboussures de protection en option
- Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Garantie : Garantie de 3 ans. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
50 à 1 500 tr/min | |
Carré | |
Agitateur |
LED | |
50/60 Hz |
Garantie : Soumis à une garantie de 3ans. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.