Learn More
Solution de citrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Marque:  Fisher Chemical A 015 250
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 12932115
  • 73.00€ / 250mL
Expédition estimée: 10-07-2024
Spécification
1g/L
250 mL
H2O