Learn More
Erlab Poste de sécurité microbiologique de type II
Le Solis Premium se distingue par son design élégant, sa technologie et ses caractéristiques uniques
12179.00€ - 19267.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme EN 12469-2000 |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Type de produit | Enceinte de sécurité biologique |
Prises | Décontamination avec H202 |
Ouverture de vitre (métrique) | 600 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) | Consommation énergétique (mode à flux réduit) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) | Consommation énergétique (mode à flux réduit) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17746634
|
Erlab
HOT19842 |
Solis Premium 1200 | 170 W | 90 W |
12746.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17756634
|
Erlab
HOT19845 |
Solis Premium 1800 | 310 W | 115 W |
19267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17766634
|
Erlab
HOT19846 |
Solis Premium 900 | 150 W | 80 W |
12179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17776634
|
Erlab
HOT19847 |
Solis Premium 1500 | 290 W | 105 W |
15499.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Un filtre HEPA H14 très efficace élimine les particules de l'air ambiant avant d'alimenter la chambre de manipulation : 99,999% des particules > 0,3 μm sont filtrées.
- Le taux d'extraction est de 38% et le taux de recirculation de 62%.
- Corps extérieur en acier avec un revêtement en poudre de polyester durci, très lisse et donc facile à nettoyer et à décontaminer.
- Chambre en acier inoxydable de grade 304L avec une finition brossée. Intérieur lisse pour un nettoyage rapide et facile.
- Fenêtre frontale électrique et coulissante à un angle de 10° en verre laminé, conforme à la norme EN12469.
Spécification
Norme EN 12469-2000 | |
Enceinte de sécurité biologique | |
600 mm | |
Protection du manipulateur | |
USB-A, DOP |
Acier inoxydable | |
Décontamination avec H202 | |
Écran tactile | |
Commande vocale | |
1506 mm |