Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
En polypropylène hautement translucide. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B avec graduations bleues imprimées permettent une évaluation facile du volume. L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
51.10€ - 128.00€
Spécification
Température max. | 80deg;C |
---|---|
Forme | Rond |
Couleur de la balance | Bleu |
Base Type | Hexagonale |
Type | Éprouvette graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10364221
|
BRAND™
34862 |
1000 ml | 10 ml |
125.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12683576
|
BRAND™
34820 |
25 ml | 0,2 ml |
51.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448322
|
BRAND™
34848 |
250 ml | 2 ml |
94.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10181241
|
BRAND™
34838 |
100 ml | 1 ml |
124.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10557391
|
BRAND™
34864 |
2000 ml | 20 ml |
68.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10151341
|
BRAND™
34854 |
500 ml | 5 ml |
128.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813831
|
BRAND™
34828 |
50 ml | 1 ml |
67.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En polypropylène hautement translucide.
- La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
80deg;C | |
Bleu | |
Éprouvette graduée |
Rond | |
Hexagonale |