Learn More
Abeba™ Chaussures 1010 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
Marque: Abeba™ 1010/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Cuir grainé noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
- Renfort de talon en microfibre
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
36 | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1010 | |
Graisses animales, huiles et carburants |