Learn More
Abeba™ Chaussures 1010 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
80.64€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15666577
|
Abeba™
1010/36 |
36 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15676577
|
Abeba™
1010/38 |
38 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15686577
|
Abeba™
1010/39 |
39 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15696577
|
Abeba™
1010/40 |
40 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15606587
|
Abeba™
1010/41 |
41 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15616587
|
Abeba™
1010/43 |
43 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15626587
|
Abeba™
1010/45 |
45 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15636587
|
Abeba™
1010/46 |
46 |
80.64€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Cuir grainé noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
- Renfort de talon en microfibre
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
1010 | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Noir | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |