Learn More
CleanSpace Technology™ Système d’alimentation CleanSpace2™
Appareil respiratoire filtrant à pression positive alimenté par batterie (PAPR). L’appareil respiratoire CleanSpace2 peut être utilisé avec les demi-masques CleanSpace (PAF-0033, PAF-1010, PAF-0027). Compatible avec toute la gamme de filtres et de préfiltres à particules CleanSpace standard (P3) et combinés à gaz.
Marque:  CleanSpace Technology™ PAF-0034
Informations supplémentaires : Poids : 0.95400kg
Code produit. 15910102
  • 811.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-09-2022
Description
  • Léger et confortable
  • Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et flux d’air respirable réactif
  • Système à un bouton et mode veille et démarrage/arrêt automatique pour un enfilage / retrait rapide
  • Harnais de support facile à utiliser
  • Détection de filtre bloqué à compensation d’altitude
  • Longue durée de fonctionnement : jusqu’à 8 heures et recharge rapide de la batterie : < 2 heures
  • Peut être testé via des tests d’ajustement quantitatif de masque (PortaCount)
  • Compatible avec tous les demi-masques CleanSpace
  • Compatible avec tous les filtres CleanSpace : Filtres à particules et filtres à gaz combinés
Spécification
Spécification
Appareil respiratoire
Promotions
Masque vendu séparément