Learn More
PURUS™ Surchaussures CPE Cleantek
Les surchaussures jetables offrent une protection contre les déversements légers et la poussière
119.00€ - 164.00€
Spécification
Couleur | Blue |
---|---|
Jetable | Oui |
Quantité d’emballage | 2 000 pièces/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15608643
|
PURUS™
48020814 |
355,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15618643
|
PURUS™
48020816 |
406,4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- 100 pièces par sachet, 20 par boîte
- Confectionnées en polyéthylène moulé
- permettent de réduire la quantité de particules pénétrant dans un environnement de salle blanche
- protègent les chaussures contre les éclaboussures légères et la poussière
Spécification
Blue | |
Oui | |
2 000 pièces/boîte |