Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens DE
Désinfecte les surfaces dans les applications industrielles et en salle blanche.Le désinfectant Diversey ClearKlens DE est à base de 70 % d’éthanol dénaturé
298.82€ - 555.00€
Spécification
pH | ∼7 |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Composition | 70% ethanol, 30% water |
Contenu et stockage | Store at Room Temperature |
Filtré | Filtered |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15380308
|
Diversey™
7516049 |
4/Carton |
555.00€
20L |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15390308
|
Diversey™
6069643 |
6/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Désinfectant à 70 % d’éthanol, 30 % d’eau pour injection
- Pour une utilisation sur les surfaces de contact, les mains gantées, les instruments et les ustensiles
- Irradiation aux rayons gamma (900 ml) ou remplissage stérile (5 L) et à double conditionnement
- Marquage Detex pour preuve d’irradiation (900 ml)
- Fourni avec des certificats d’analyse, d’irradiation, d’endotoxines et de stérilité, le cas échéant
- Le pulvérisateur à gâchette de 900 ml intègre la technologie anti-succion
Spécification
∼7 | |
70% ethanol, 30% water | |
Filtered |
Sterile | |
Store at Room Temperature |