Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes au format 384 ClipTip™
Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip.
453.00€ - 595.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Format | Rack |
Conditionnement | 10 x 384 pointes / rack |
Gamme de produits | ClipTip™ |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15206293
|
Thermo Scientific™
94410050 |
ClipTip 384 12,5, sans filtre, non stérile, râtelier | 12,5 μl | Rose | Prêt pour la PCR |
453.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15972011
|
Thermo Scientific™
94410073 |
ClipTip 384 12,5 Ext, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 12,5 μl | Rose | Stérile et prêts pour la PCR |
560.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15962011
|
Thermo Scientific™
94410070 |
ClipTip 384 12,5 Ext, Non-avec filtre, Non-stérile, Rack | 12,5 μl | Rose | Prêt pour la PCR |
485.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15216293
|
Thermo Scientific™
94410053 |
ClipTip 384 12,5, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 12,5 μl | Rose | Stérile et prêts pour la PCR |
595.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15236293
|
Thermo Scientific™
94410100 |
ClipTip 384 30, sans filtre, non stérile, râtelier | 30 μl | Violet | Prêt pour la PCR |
508.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15246293
|
Thermo Scientific™
94410103 |
ClipTip 384 30, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 30 μl | Violet | Stériles et prêtes pour PCR |
590.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15266293
|
Thermo Scientific™
94410150 |
ClipTip 384 125, Non-avec filtre, Non-stérile, Rack | 125 μl | Jaune | Prêt pour la PCR |
498.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15276293
|
Thermo Scientific™
94410153 |
ClipTip 384 125, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 125 μl | Jaune | Stériles et prêtes pour PCR |
590.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip. Dotés d’un mécanisme innovant de fixation à embout ‘snap and seal’, les cônes de pipettes assurent une force légère grâce à un accessoire à pointe sécurisée, permettant une plus grande efficacité et une plus grande confiance dans votre travail.
Caractéristiques principales :
- Toutes les pointes ClipTip de format 384 sont dotées d’un mécanisme de fixation de pointe à fermeture étanche par clipsage ‘Snap and Seal’ qui garantit une fixation de pointe ergonomique et sûre
- Chaque pointe est munie de petites protubérances qui s’enclenchent sur la bride de fixation de la pointe de la pipette
- Idéal pour les applications de microplaques au format 384
Qualité éprouvée
- Certifié exempt de contamination par la RNase, la DNase, l’ADN, les inhibiteurs de PCR, l’ATP et les endotoxines
Gamme de pointes polyvalente
- Volumes du format 96 : 12,5, 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μl
- Volumes du format 384 : 12,5, 30 et 125μl
- Pointes longues disponibles pour les volumes de 12,5 et 300 μl permettant une meilleure portée avec des consommables de laboratoire spécifiques
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur des pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip à l’insert de rack pour pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Sans filtre | |
Rack | |
ClipTip™ |
Non autoclavable | |
10 x 384 pointes / rack |