Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer pour systèmes fermés
Avec bouchons de transfert préassemblés
328.21€ - 757.20€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | PEHD vierge |
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les travaux de culture |
Type de goulot | Vertical |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15272369
|
Corning™
431512 |
2000 ml | 2 connecteurs de tubulure en acier inox | En forme de U |
675.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11911941
|
Corning™
431514 |
3000 ml | 2 connecteurs de tubulure en acier inox | En forme de U |
328.21€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15534459
|
Corning™
431520 |
3000 ml | Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle | En forme de U |
678.83€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15202379
|
Corning™
431518 |
2000 ml | Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle | En forme de U |
637.57€
3 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15584449
|
Corning™
431510 |
1 L | 2 connecteurs de tubulure en acier inox | En forme de U |
696.85€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15469063
|
Corning™
431516 |
1 L | Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle | En forme de U |
635.45€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15403110
|
Corning™
11501 |
5 L | Flacon avec pale d’agitation | Rectangulaire |
735.74€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15413110
|
Corning™
11502 |
5 L | Flacon avec pale d’agitation | À baffles |
757.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11921941
|
Corning™
431516 |
1 L | Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle | En forme de U |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Stériles, conditionnement double individuel et préassemblées
Caractéristiques :
- Préassemblées
- Stérilisées aux rayons gamma
- Conditionnement double pour applications BPF
- Récipients sans composants d’origine animale
- Accessoires conformes aux normes BSE / TSE
- Stérilisation SAL 10-6
- Vaste gamme d’offres de produits
- Solutions personnalisables
- Disponibles dans des tailles de flacon de 1 litre, de 2 litres et de 3 litres
- Les bouchons de transfert incluent deux orifices : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure C-Flex qui se termine par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle
- Les tubes plongeurs atteignent le fond des tubes pour le transfert aseptique aisé de vos processus de manipulation de liquides
Spécification
Noir | |
Polystyrène | |
Vertical | |
Large |
PEHD vierge | |
Idéal pour les travaux de culture | |
Oui | |
Stérile |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.