missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNN2 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1G10F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66244-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The protein encoded by this gene, which can bind actin, calmodulin, troponin C, and tropomyosin, may function in the structural organization of actin filaments. The encoded protein could play a role in smooth muscle contraction and cell adhesion. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
| CNN2 | |
| Monoclonal | |
| 1.88 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q08094, Q99439 | |
| CNN2 | |
| CNN2 Fusion Protein Ag23594 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Pig | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1G10F5 | |
| Unconjugated | |
| CNN2 | |
| calponin 2, Calponin H2, smooth muscle, CNN2, Neutral calponin | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 1265, 397565 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu