missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNN2 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1G10F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | CNN2 |
|---|---|
| Clone | 1G10F5 |
| Concentration | 1.88 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16807945
|
Proteintech
66244-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16897935
|
Proteintech
66244-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The protein encoded by this gene, which can bind actin, calmodulin, troponin C, and tropomyosin, may function in the structural organization of actin filaments. The encoded protein could play a role in smooth muscle contraction and cell adhesion. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
| CNN2 | |
| 1.88 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| calponin 2, Calponin H2, smooth muscle, CNN2, Neutral calponin | |
| CNN2 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1G10F5 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Pig | |
| Q08094, Q99439 | |
| 1265, 397565 | |
| CNN2 Fusion Protein Ag23594 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CNN2 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit