missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Cobalt pour AAS 10 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™ Code produit.: 12923325

Cobalt pour AAS 10 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™

Code produit. 12923325 Tous les produits Fisher Chemical Produits
100 mL, 100mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12923325

Marque: Fisher Chemical C 012 100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Spécification

Nom chimique ou matériau Cobalt
Conditionnement Flacon
CAS 7697-37-2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire HNO3
Concentration 10 g/L ±0.02 g/L
Numéro MDL MFCD00011349
Numéro UN 3082
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon concentrée à simple élément de flamme pour la spectroscopie d’absorption atomique
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Solvent or Matrix 5% HCl
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:48107
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 10000mg/l in HCl 5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Cobalt pour AAS 10 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis