Learn More
KGW Isotherm™ Piège à froid
556.50€ - 853.30€
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10475602
|
KGW Isotherm™
17382 |
KFL 29-GL-A | Condensat de 250 ml, réfrigérant de 2000 ml, filetage en verre GL18 avec PTFE |
853.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10202022
|
KGW Isotherm™
1740 |
KF 29-GL | condensat 150 ml, réfrigérant 1000 ml, avec raccord GL18 |
556.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10789444
|
KGW Isotherm™
17362 |
KFL 29-GL | Condensat de 250 ml, réfrigérant de 2000 ml, filetage en verre GL18 avec PTFE |
774.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264892
|
KGW Isotherm™
17372 |
KF 29-GL-A | 150 ml de condensat, 1 000 ml de liquide de refroidissement, avec flacon Dewar et anneau en plastique |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spezifikation
1/boîte | |
Piège à froid |