Learn More
Fisherbrand™ Bloc peigne pour système de gel midi 96 multiSUB™ Code produit.: 12337977
Expédition estimée: 14-11-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Bloc peigne pour système de gel midi 96 multiSUB™
Code produit. 12337977 Tous les produits Fisherbrand Produits
Bloc peignes : 1 mm, Deux marqueurs, bloc peignes (épaisseur 1 mm), 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.22
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
Bloc peignes : 1 mm
Bloc peignes : 1,5 mm
Comprend:
Deux marqueurs, bloc peignes (épaisseur 1,5 mm)
Deux marqueurs, bloc peignes (épaisseur 1 mm)
Un marqueur, bloc peignes (épaisseur 1,5 mm)
Un marqueur, bloc peignes (épaisseur 1 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12337977
Il en reste null
Expédition estimée: 14-11-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Fournit un modèle de chargement pratique pour les pipettes monocanal et multicanaux.
  • S’adapte pratiquement à chaque application, de l’électrophorèse préparatoire au criblage à haut débit
  • Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de porte-peigne
  • Empêche la déformation induite par la chaleur
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système de gel Midi96 MultiSUB™
Type Bloc peignes
Format 96 puits
Comprend Deux marqueurs, bloc peignes (épaisseur 1 mm)
Taille de l’échantillon 8
Épaisseur (impériale) Bloc peignes : 0,04 in
Épaisseur (métrique) Bloc peignes : 1 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bloc peigne pour système de gel midi 96 multiSUB™ >