Learn More
Abeba™ Chaussures 36819 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
Marque: Abeba™ 36819/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- 2 sangles de coup de pied réglables
- Double attache velcro
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
40 | |
PUR |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
36819 |