Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Comodius
Doublure en cuir nappa et dessus en cuir pleine fleur de haute qualité. Exclusivement conçues pour les ajustements semi-orthopédiques, en particulier lorsque des semelles intérieures personnalisées sont nécessaires.
Marque: Emma Safety Footwear MM10207046
Informations supplémentaires : Poids : 2.13100kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile Vibram™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Cuir Nappa pleine fleur | |
46 |
Lacets | |
Comodius | |
Cuir | |
Aluminium |