Learn More
Invitrogen™ Complement C3 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00€ - 1204.00€
Spécification
| Antigène | Complement C3 Humanized Biosimilar | 
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL | 
| Contenu et stockage | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | 
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | 
| Classification | Recombinant Monoclonal | 
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
| 
                        30282378
                         | 
                        Invitrogen™
                         MA558843  | 
                    100 μg | 
                                                            477.00€  
                            100µg  | 
                                    Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
| 
                        30284253
                         | 
                        Invitrogen™
                         MA558844  | 
                    1 mg | 
                                                            1204.00€  
                            1mg  | 
                                    Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term NGM621.
C3 is a key component of the complement system since classical and alternative activation pathways merge at the C3 activation step when C3 is split into C3a and C3b. The molecular mass of C3 is 185 kDa and it consists of two chains (110 kDa and 75 kDa) held together by disulfide bonds.Spécification
| Complement C3 Humanized Biosimilar | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG1 | |
| Human | |
| Primary | |
| Protein A | 
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Antibody | 
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Invitrogen™ Complement C3 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody