missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C1qA Antibody, Novus Biologicals™

Code produit. 18046815 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
Code produit. Quantité unitSize
18046815 100 μg 100µL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18046815

Marque: Novus Biologicals NBP313331

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Complement Component C1qA Polyclonal antibody specifically detects Complement Component C1qA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Complement Component C1qA
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formule PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gène C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of mouse Complement Component C1qA. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 712
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.