Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig, avec les filetages GL Code produit.: 11526794
Expédition estimée: 19-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    40.32€ / 1 pièce
    Économisez 10.08€
    20% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig, avec les filetages GL
Code produit. p-7222517
NS 14/23, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 13/23
NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11526794
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05210311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    40.32€ / 1 pièce
    Économisez 10.08€
    20% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 19-12-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Filetages GL 14
Longueur (métrique) 250 mm
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig, avec les filetages GL >