Learn More
Connexin 32 Mouse, Clone: GJB1/1753, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Connexin 32 |
---|---|
Clone | GJB1/1753 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930098
|
EnquireBio
2705-MSM3-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920098
|
EnquireBio
2705-MSM3-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Connexin 32 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2705 | |
Recombinant human GJB1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
27-32kDa |
GJB1/1753 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016884897 | |
GJB1 | |
IgG | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
MCF-7 Cells. Liver, Kidney, Stomach or Tonsil |