Learn More
Brady™ Bande continue en papier pour l’imprimante J2000
Le consommable en papier B-2550 peut être imprimé en couleur, à la demande, dans vos locaux avec l’imprimante couleur BradyJet J2000.
121.00€ - 241.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Matériau | Papier |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17180461
|
Brady™
151133 |
50,80 mm |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17190461
|
Brady™
151134 |
76,20 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17100471
|
Brady™
151135 |
101,60 mm |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cette étiquette est une solution économique pour l’étiquetage général à durée de vie limitée qui peut être utilisée pour identifier les emballages.
Spécification
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Papier | |
Jet d'encre | |
Non stérile | |
-40°C | |
entre -40°C et +60°C | |
0,175 mm | |
30,48 m |
Blanc | |
Rouleau | |
Avant | |
Rouleau continu | |
Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 | |
1 rouleau | |
0,0069 in | |
100 ft |